Merck
AMBH97BA13AF
Ambeed, Inc.
(4-((3-Hydroxypropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.04
MDL番号:
Iupac Name
4-{[(3-hydroxypropyl)amino]carbonyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BNO4/c13-7-1-6-12-10(14)8-2-4-9(5-3-8)11(15)16/h2-5,13,15-16H,1,6-7H2,(H,12,14)
InChI Key
VDMQHVJGIAQUHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-29-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)