Merck
AMBH97BA13AB
Ambeed, Inc.
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclopropylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)12-10-5-6-10/h1-4,10,12H,5-6H2
InChI Key
SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1019607-55-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)