Merck
AMBH97BA13A5
Ambeed, Inc.
Isopropyl 2-oxopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.14
MDL番号:
Iupac Name
isopropyl 2-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4(2)9-6(8)5(3)7/h4H,1-3H3
InChI Key
WUBJISGMPZWFKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/923-11-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/923-11-5.html