Merck
AMBH97BA1320
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoro-4-methoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-4-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-11-7-5(8)2-4(10)3-6(7)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
DPALOVXCAGMEBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875664-44-1.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)