Merck
AMBH97BA11F3
Ambeed, Inc.
(6-Phenyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.11
MDL番号:
Iupac Name
(6-phenyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO3/c20-19(21)16-11-5-10-15-14-9-4-8-13(17(14)22-18(15)16)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,20-21H
InChI Key
UYZXLKMREZFZPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1010068-85-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)