Merck
AMBH97BA117F
Ambeed, Inc.
Ethyl (4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.63
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18585-06-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)