Merck
AMBH97BA0EC5
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6-(benzyloxy)-4-fluoro-1H-indazole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
342.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 6-(benzyloxy)-4-fluoro-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C19H19FN2O3/c1-19(2,3)25-18(23)22-17-10-14(9-16(20)15(17)11-21-22)24-12-13-7-5-4-6-8-13/h4-11H,12H2,1-3H3
InChI Key
AEEAXDCVECAIPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1253789-02-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1253789-02-4.html