Merck
AMBH97BA0E50
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-fluorobenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.04
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI Key
HEVQVBQUMCXTJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/747392-34-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/747392-34-3.html