Merck
AMBH97BA0D37
Ambeed, Inc.
3-Amino-N-methylpyrazine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.16
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H8N4O/c1-8-6(11)4-5(7)10-3-2-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,10)(H,8,11)
InChI Key
LOORHJQGRKWHBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36204-76-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)