Merck
AMBH97BA0C97
Ambeed, Inc.
Dimethyl 2-(3-bromophenyl)malonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.11
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl 2-(3-bromophenyl)malonate
Inchi Code
1S/C11H11BrO4/c1-15-10(13)9(11(14)16-2)7-4-3-5-8(12)6-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
JXNAZEYUONMIGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773134-24-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)