Merck
AMBH97BA0A62
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromo-1H-benzo[d]imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.93
MDL番号:
Iupac Name
4,7-dibromo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-5(9)7-6(4)10-3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
ZGLGYSCEKIFGMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148185-66-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)