Merck
AMBH97BA0A20
Ambeed, Inc.
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.12
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione
Inchi Code
1S/C6H5N3O2/c10-5-3-1-2-7-4(3)8-6(11)9-5/h1-2H,(H3,7,8,9,10,11)
InChI Key
HASUWNAFLUMMFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39929-79-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)