Merck
AMBH97BA0A09
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-cyanopicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.57
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-cyanopicolinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClN2O2/c8-5-4(3-9)1-2-10-6(5)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
ATQMNVZWKLJGKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805153-36-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)