Merck
AMBH97BA099E
Ambeed, Inc.
3-(4-Chlorophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.1
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)-3-oxetanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO.ClH/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-12-6-9;/h1-4H,5-6,11H2;1H
InChI Key
DNVPDMXUPGYAPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245782-61-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)