Merck
AMBH97BA0998
Ambeed, Inc.
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-4-3-10-6-5(8)9-1-2-11(4)6/h1-3H,(H2,8,9)
InChI Key
UEMWYLCBYMXRRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117718-92-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/117718-92-0.html