Merck
AMBH97BA0996
Ambeed, Inc.
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.15
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H4N2OS/c1-3-5-6-4(2-7)8-3/h2H,1H3
InChI Key
GCPFDERTUUICNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61018-49-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)