Merck
AMBH97BA0994
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-methylfuran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.01
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrO3/c1-3-2-4(7)10-5(3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
WXEJPQJVASKGHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5896-35-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)