Merck
AMBH97BA08F0
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.63
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C8H11ClO5/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
JNQWFLVFHCCWPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34034-87-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)