Merck
AMBH97BA0870
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.63
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-9-3-2-7-6-12-10(11)5-8(7)4-9/h2-6H,1H3
InChI Key
JVYQLLUOCTXIIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82117-20-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/82117-20-2.html