Merck
AMBH97BA07AE
Ambeed, Inc.
3,3',3''-(2,4,6-Trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)tripropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
345.27
MDL番号:
Iupac Name
3,3',3''-(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)tripropanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15N3O9/c16-7(17)1-4-13-10(22)14(5-2-8(18)19)12(24)15(11(13)23)6-3-9(20)21/h1-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI Key
HENCHDCLZDQGIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2904-41-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2904-41-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)