Merck
AMBH97BA0369
Ambeed, Inc.
Methyl 3-aminopyridazine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-amino-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-2-3-8-9-5(4)7/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
InChI Key
XEYGDGLCYQQXJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256633-18-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)