Merck
AMBH97BA02C3
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.05
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-8-3-5(9)2-7(10)6(8)4-11-12/h2-4H,1H3
InChI Key
FNYZGEXFMJWTLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1358574-94-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)