Merck
AMBH97BA0292
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F2N/c7-4-1-3(6(9)10)2-11-5(4)8/h1-2,6H
InChI Key
ODKRLOKESDPEPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71690-06-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)