Merck
AMBH97BA0207
Ambeed, Inc.
2-Bromonicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,8,10)
InChI Key
IHOOHSQJKUMHIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87674-18-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)