Merck
AMBH97BA00E0
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methylquinoline-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methyl-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-8-7-10(12(14)15-2)9-5-3-4-6-11(9)13-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
IMGVYHBEXUHRHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55625-40-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)