Merck
AMBH97BA00C4
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-4-5(8)3-6(11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
InChI Key
ZTTXAKCLKGBDIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/501082-56-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)