Merck
AMBH97BA005F
Ambeed, Inc.
4-Bromoisoquinoline-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.07
MDL番号:
Iupac Name
4-bromoisoquinoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-9-5-12-4-7-2-1-6(10(13)14)3-8(7)9/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
XLWCQTRYIQADHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1637280-23-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)