Merck
AMBH97BA005B
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloronicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.59
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-chloronicotinamide
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c7-3-1-4(6(9)11)5(8)10-2-3/h1-2H,(H2,8,10)(H2,9,11)
InChI Key
JFNZMPQWXSLMHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58483-97-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58483-97-9.html