Merck
AMBH97BA0038
Ambeed, Inc.
3-Chloropropyl benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
Iupac Name
3-chloropropyl benzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-4-8-13-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI Key
GCKCREURICWFPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/942-95-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)