Merck
AMBH97B9FFCC
Ambeed, Inc.
Fmoc-DOOA HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
406.91
MDL番号:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-9-11-25-13-14-26-12-10-23-21(24)27-15-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20;/h1-8,20H,9-15,22H2,(H,23,24);1H
InChI Key
AEKDFMRQTBNGKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868599-73-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)