Merck
AMBH97B9F9DE
Ambeed, Inc.
9H-Carbazole-2,7-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.23
Iupac Name
9H-carbazole-2,7-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO4/c16-13(17)7-1-3-9-10-4-2-8(14(18)19)6-12(10)15-11(9)5-7/h1-6,15H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI Key
REWXXUXDRZJHHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%10%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1409971-87-4.html
Synonym
9H-Carbazole-2,7-dicarboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1409971-87-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)