Merck
AMBH97B9F7DB
Ambeed, Inc.
4,4'-Diethynyl-2,2'-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
Iupac Name
4,4'-diethynyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C14H8N2/c1-3-11-5-7-15-13(9-11)14-10-12(4-2)6-8-16-14/h1-2,5-10H
InChI Key
VRZUWDJLVOHARA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133810-44-3.html
Synonym
4,4′-Diethynyl-2,2′-bipyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)