Merck
AMBH97B9F77C
Ambeed, Inc.
Thiazolo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.19
MDL番号:
Iupac Name
thiazolo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-1-5-6(8-2-4)9-3-12-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
BIDYOROKRGXBMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1448852-06-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1448852-06-9.html