Merck
AMBH97B9F61B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-sulfanylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.63
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5ClO2S/c8-5-3-4(7(9)10)1-2-6(5)11/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI Key
LTXNOYLJVALMQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33029-25-3.html
Synonym
3-Chloro-4-mercaptobenzoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)