Merck
AMBH97B9F4C6
Ambeed, Inc.
Ethyleneglycoldi-n-butylether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.28
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-butoxyethoxy)butane
Inchi Code
1S/C10H22O2/c1-3-5-7-11-9-10-12-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
GDXHBFHOEYVPED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112-48-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112-48-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)