Merck
AMBH97B9F3EA
Ambeed, Inc.
Methyl 2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-8(14)6-4-5(9(10,11)12)2-3-7(6)13/h2-4,13H,1H3
InChI Key
WYAZXWRYHRTDET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261478-26-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)