Merck
AMBH97B9F3CA
Ambeed, Inc.
5-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.1
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-2-3(8)6-1-7-4(2)9/h1H,5H2,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
YKHPWCZPESTMRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69340-97-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)