Merck
AMBH97B9F3B5
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-4-oxobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-amino-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
AJZOXCVIKHPZEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53171-35-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)