Merck
AMBH97B9F393
Ambeed, Inc.
3,6-Dichloro-2-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.02
MDL番号:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c1-10-6-4(7)2-3-5(8)9-6/h2-3H,1H3
InChI Key
MLNLHTOIRALQJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214391-95-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214391-95-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)