Merck
AMBH97B9F392
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-chloropyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.46
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
RZMLRXSIZRAAAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861024-02-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)