Merck
AMBH97B9F371
Ambeed, Inc.
4,4'-((2,2-Bis((4-carboxyphenoxy)methyl)propane-1,3-diyl)bis(oxy))dibenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
616.58
Iupac Name
4,4'-((2,2-bis((4-carboxyphenoxy)methyl)propane-1,3-diyl)bis(oxy))dibenzoic acid
Inchi Code
1S/C33H28O12/c34-29(35)21-1-9-25(10-2-21)42-17-33(18-43-26-11-3-22(4-12-26)30(36)37,19-44-27-13-5-23(6-14-27)31(38)39)20-45-28-15-7-24(8-16-28)32(40)41/h1-16H,17-20H2,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)
InChI Key
FQBOIKZICWAJBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/245551-35-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/245551-35-3.html