Merck
AMBH97B9F32E
Ambeed, Inc.
4-Phenylbutyl 4-methylbenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.41
MDL番号:
Iupac Name
4-phenylbutyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C17H20O3S/c1-15-10-12-17(13-11-15)21(18,19)20-14-6-5-9-16-7-3-2-4-8-16/h2-4,7-8,10-13H,5-6,9,14H2,1H3
InChI Key
BTBFNOYVZDSVPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112775-09-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)