Merck
AMBH97B9F2EB
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.95
MDL番号:
Iupac Name
3,6-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(11)5-12-9/h1-5H
InChI Key
CYLMMNPZLQGNEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69268-39-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)