Merck
AMBH97B9F2CB
Ambeed, Inc.
(2-Fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.62
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-9;/h1-4,10H,5,9H2;1H
InChI Key
WSOKFGZJUMXOEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1216246-45-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)