Merck
AMBH97B9F244
Ambeed, Inc.
5-Nitro-2,4,6-triaminopyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.13
MDL番号:
Iupac Name
5-nitro-2,4,6-pyrimidinetriamine
Inchi Code
1S/C4H6N6O2/c5-2-1(10(11)12)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
InChI Key
IFMCROIMZMUGRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24867-36-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)