Merck
AMBH97B9F1C2
Ambeed, Inc.
Ethyl 4,5-dimethyloxazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
ethyl 4,5-dimethyloxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-4-11-8(10)7-9-5(2)6(3)12-7/h4H2,1-3H3
InChI Key
WUJJALUYISMRGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33123-73-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33123-73-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)