Merck
AMBH97B9F0FD
Ambeed, Inc.
Imidacloprid urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.65
MDL番号:
Iupac Name
1-((6-chloropyridin-3-yl)methyl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
InChI Key
ADWTYURAFSWNSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120868-66-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)