Merck
AMBH97B9F0DF
Ambeed, Inc.
Biphenyl-3,3'-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.23
MDL番号:
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(8-10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
KHZYMPDILLAIQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/612-87-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/612-87-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)