Merck
AMBH96F10C11
Ambeed, Inc.
8-Fluoro-1-methylisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.18
MDL番号:
Iupac Name
8-fluoro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FN/c1-7-10-8(5-6-12-7)3-2-4-9(10)11/h2-6H,1H3
InChI Key
UBQHPTBMAGTLBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31181-27-8.html
Synonym
8-Fluoro-1-methylisoquinoline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)