Merck
AMBH96F10BDA
Ambeed, Inc.
Chlorobenzuron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.15
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-chlorobenzoyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Inchi Code
1S/C14H10Cl2N2O2/c15-9-5-7-10(8-6-9)17-14(20)18-13(19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H,(H2,17,18,19,20)
InChI Key
YPSCQJTUAKNUNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57160-47-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)